Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine |
| Smeltepunkt | 131 °C til 134 °C |
| Mængde | 10 g |
| Beilstein | 4581133 |
| Optisk rotation | +16° (c=1 i ethylacetat) |
| Formel vægt | 397.46 |
| Procent renhed | 98% |