Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine, 98%
Artikelnummer. 15416228
Skift visning
Mængde:
2 g
10 g
Pakningsstørrelse:
10g
2g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15416228 2 g 2g
15426228 10 g 10g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15416228 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59808.04
Request Bulk or Custom Format
CAS: 71989-35-0 | C23H27NO5 | 397.47 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 71989-35-0
Molekylær formel C23H27NO5
Molekylvægt (g/mol) 397.47
MDL nummer MFCD00077075
InChI nøgle LZOLWEQBVPVDPR-VLIAUNLRSA-N
Synonym fmoc-thr tbu-oh, fmoc-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr t-bu-oh, n-9-fluorenylmethoxycarbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but, 2s,3r-3-tert-butoxy-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino butanoic acid, n-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-o-tert-butyl-l-threonine, fmoc-thr but-oh, fmoc-o-tert.butyl-l-threonine, fmoc-thr otbu-oh
PubChem CID 6364643
IUPAC navn (2S,3R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-3-[(2-methylpropan-2-yl)oxy]butansyre
SMIL C[C@@H](OC(C)(C)C)[C@H](NC(=O)OCC1C2=C(C=CC=C2)C2=C1C=CC=C2)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-O-tert-butyl-L-threonine
Smeltepunkt 131°C to 134°C
Mængde 2 g
Beilstein 4581133
Optisk rotation +16° (c=1 in Ethyl Acetate)
Formel vægt 397.46
Procent renhed 98%