Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagin, 97%
Artikelnummer. 15495888
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15495888 25 g 25g
15485888 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15495888 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59536.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 31-12-2026
CAS: 132388-59-1 | C38H31N2O5 | 595,68 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132388-59-1
Molekylær formel C38H31N2O5
Molekylvægt (g/mol) 595.68
MDL nummer MFCD00077049
InChI nøgle KJYAFJQCGPUXJY-UMSFTDKQSA-M
Synonym fmoc-asn trt-oh, nalpha-fmoc-ngamma-trityl-l-asparagine, ambotzfaa1015, n-fmoc-n4-trityl-l-asparagine, pubchem9947, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, fmoc-n'-trityl-l-asparagine, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, n-9-fluorenyl methoxy carbonyl-n-trityl-l-asparagine
PubChem CID 640248
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-4-oxo-4-(tritylamino)butansyre
SMIL [O-]C(=O)[C@H](CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Smeltepunkt 201 °C til 204 °C
Mængde 25 g
Beilstein 4343823
Optisk rotation −15° (c=1 i methanol)
Formel vægt 596.67
Procent renhed 97%