Få mere at vide
NAlpha-Fmoc-NEpsilon-biotinyl-L-lysine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Fmoc-Nepsilon-biotinyl-L-lysine |
| CAS | 146987-10-2 |
| Molekylær formel | C31H38N4O6S |
| Mængde | 100 mg |
| Synonym | Fmoc-Lys(Biotin)-OH, N-alpha-(9-Fluorenylmethyloxycarbonyl)-N-epsilon-biotinyl-L-lysine, (S)-2-(((9H-Fluoren-9-yl)methoxy)carbonylamino)-6-(5-((3aS,4S,6aR)-2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl)pentanamido)hexanoic Acid |
| InChI formel | InChI=1S/C31H38N4O6S/c36-27(15-6-5-14-26-28-25(18-42-26)33-30(39)35-28)32-16-8-7-13-24(29(37)38)34-31(40)41-17-23-21-11-3-1-9-19(21)20-10-2-4-12-22(20)23/h1-4,9-12,23-26,28H,5-8,13-18H2,(H,32,36)(H,34,40)(H,37,38)(H2,33,35,39)/t24-,25-,26-,28-/m0/s1 |
| SMIL | OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)CCCC[C@@H]1SC[C@@H]2NC(=O)N[C@H]12)NC(=O)OCC3c4ccccc4c5ccccc35 |
| IUPAC navn | (2S)-6-[5-[(3aS,4S,6aR)-2-oxo-1,3,3a,4,6,6a-hexahydrothieno[3,4-d]imidazol-4-yl]pentanoylamino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexanoic acid |
| Molekylvægt (g/mol) | 594.72 |
| Formel vægt | 594.2512 |