Få mere at vide
Nalfa-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysin, 98%
Artikelnummer. 15459318
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459318 25 g 25g
15449318 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459318 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62866.14
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 86060-82-4 | C29H30N2O6 | 502,57 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 86060-82-4
Molekylær formel C29H30N2O6
Molekylvægt (g/mol) 502.57
MDL nummer MFCD00065662
InChI nøgle KRULQRVJXQQPQH-CYLJNIGPNA-N
Synonym fmoc-lys z-oh, fmoc-lys cbz-oh, n, a-fmoc-n, a-z-l-lysine, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino-6-phenylmethoxycarbonylamino hexanoic acid, 2s-6-benzyloxy carbonyl amino-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, lysine derivative 4, pubchem19681, fmoc-l-lys z-oh, fmoc-n-epsilon-cbz-l-lysine, n alpha-fmoc-n epsilon-z-l-lysine
PubChem CID 3013736
SMIL OC(=O)[C@H](CCCCNC(=O)OCC1=CC=CC=C1)NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Nepsilon-benzyloxycarbonyl-L-lysine
Smeltepunkt 110 °C til 120 °C
Mængde 25 g
Beilstein 3578530
IUPAC navn 6-{[(benzyloxy)carbonyl]amino}-2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)hexansyre
Formel vægt 502.56
Procent renhed 98%