Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysin, 95 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400429
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400429 1 g 1g
15410429 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400429 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63629.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 167393-62-6 | C41H40N2O4 | 624.78 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 167393-62-6
Molekylær formel C41H40N2O4
Molekylvægt (g/mol) 624.78
MDL nummer MFCD00237166
InChI nøgle YPTNAIDIXCOZAJ-WHUAGQPENA-N
Synonym fmoc-lys mtt-oh, fmoc-l-lys mtt-oh, fmoc-n'-methyltrityl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-4-methyltrityl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-diphenyl p-tolyl methyl amino hexanoic acid, fmoc-lys meotrt-oh, fmoc-lysine mtt-oh, fmoc-l-lys mmt-oh, ambotzfaa1135, fmoc-lys ch3trt-oh
PubChem CID 10963195
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-6-[[(4-methylphenyl)-diphenylmethyl]amino]hexansyre
SMIL CC1=CC=C(C=C1)C(NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)(C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Nepsilon-(4-methyltrityl)-L-lysine
Mængde 1 g
Formel vægt 624.77
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof