Få mere at vide
Nalfa-Fmoc-Ndelta-trityly-L-glutamin, 98%
Artikelnummer. 15405278
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15405278 5 g 5g
15415278 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15405278 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59080.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 17-08-2026
CAS: 132327-80-1 | C39H34N2O5 | 610,71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132327-80-1
Molekylær formel C39H34N2O5
Molekylvægt (g/mol) 610.71
MDL nummer MFCD00077056
InChI nøgle WDGICUODAOGOMO-DHUJRADRSA-N
Synonym fmoc-gln trt-oh, nalpha-fmoc-ndelta-trityl-l-glutamine, fmoc-glutamine trt-oh, n-fmoc-n5-trityl-l-glutamine, n, a-fmoc-n, a-trityl-l-glutamine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-oxo-5-tritylamino pentanoic acid, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, pubchem10017, fmoc-l-gln trt-oh, ksc180c8t
PubChem CID 10919157
IUPAC navn (2S)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-L-glutamine
Smeltepunkt 165°C to 172°C
Mængde 5 g
Beilstein 4343953
Følsomhed Moisture sensitive
Optisk rotation −14° (c=1 in DMF)
Formel vægt 610.71
Procent renhed 98%