Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-N^d-trityl-D-glutamin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15459058
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15459058 5 g 5g
15449058 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15459058 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62539.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 200623-62-7 | Molecular Formula: C39H34N2O5 | Molecular Weight: 610.71 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200623-62-7
Molekylær formel C39H34N2O5
Molekylvægt (g/mol) 610.71
MDL nummer MFCD00151924
InChI nøgle WDGICUODAOGOMO-PGUFJCEWSA-N
Synonym fmoc-d-gln trt-oh, n-fmoc-n'-trityl-d-glutamine, fmoc-gln trt, 2r-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-4-triphenylmethylcarbamoyl butanoic acid, ambotzfaa1322, pubchem12399, n-alpha-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-n-gamma-trityl-d-glutamine, n∼2∼-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl-n-triphenylmethyl-d-glutamine, 2r-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-4-triphenylmethyl carbamoyl butanoic acid
PubChem CID 24820181
IUPAC navn (2R)-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-5-oxo-5-(tritylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)C(C2=CC=CC=C2)(C3=CC=CC=C3)NC(=O)CCC(C(=O)O)NC(=O)OCC4C5=CC=CC=C5C6=CC=CC=C46
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Ndelta-trityl-D-glutamine
Mængde 5 g
Formel vægt 610.7
Procent renhed 98%