Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-N^w-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-beta-homoarginine, 95%
Artikelnummer. 15455225
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455225 250 mg 250mg
15445225 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15455225 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H52115.MD
Request Bulk or Custom Format
CAS: 401915-53-5 | C35H42N4O7S
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Det bruges som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Opbevares væk fra oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 401915-53-5
Molekylær formel C35H42N4O7S
MDL nummer MFCD03788172
Synonym Fmoc-Homoarg(Pbf)-OH
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-beta-homoarginine
Mængde 250 mg
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 662.8
Procent renhed 95%