Få mere at vide
Nalpha-Fmoc-N^w-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine, 98%
Artikelnummer. 15475435
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15475435 5 g 5g
15485435 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15475435 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59039.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 154445-77-9 | C34H40N4O7S | 648.775 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 154445-77-9
Molekylær formel C34H40N4O7S
Molekylvægt (g/mol) 648.775
MDL nummer MFCD00235804
InChI nøgle HNICLNKVURBTKV-NDEPHWFRSA-N
Synonym fmoc-arg pbf-oh, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, nalpha-fmoc-nomega-pbf-l-arginine, fmoc-arg pbf, 2s-2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, fmoc-arg pdf-oh, pubchem9946, fmoc-l-arg pbf-oh, fmoc-arg pbf-oh hplc, n-alpha-9-fluorenylmethoxycarbonyl-n-omega-2,2,4
PubChem CID 11354259
IUPAC navn (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C5=CC=CC=C35)N)C)CC(O2)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-ylsulfonyl)-L-arginine
Mængde 5 g
Beilstein 8302671
Optisk rotation −5.5° (c=1 in DMF)
Formel vægt 648.77
Procent renhed 98%