Få mere at vide
Nalfa-Fmoc-L-lysin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15456088
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15456088 5 g 5g
15446088 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15456088 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H59696.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 28-12-2026
CAS: 139262-23-0 | C21H25ClN2O4 | 404,89 g/mol
Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og i syntesen af nε -(7-diethylaminocoumarin-3-carboxyl)- og nε -(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysin som værktøjer til protease spaltningsdetektion ved fluorescens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det bruges som et aktivt farmaceutisk mellemprodukt og i syntesen af nε-(7-diethylaminocoumarin-3
-carboxyl)- og nε-(7-methoxycoumarin-3-carboxyl)-l-fmoc lysin som værktøjer til proteasespaltningsdetektion ved fluorescens.
Opløselighed Opløseligt i dimethylformamid (0,3 g i 2
ml).
Bemærkninger
Opbevares væk fra varme og oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket og anbring den køligt, tørt og godt ventileret.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 139262-23-0
Molekylær formel C21H25ClN2O4
Molekylvægt (g/mol) 404.89
MDL nummer MFCD00190889
InChI nøgle MVMZFAIUUXYFGY-UPGKADEYNA-N
Synonym fmoc-lys-oh.hcl, fmoc-lys-oh hydrochloride, fmoc-lys-oh hcl, nalpha-fmoc-l-lysine hydrochloride, fmoc-l-lysine hydrochloride, nalpha-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-l-lysine hydrochloride, l-lysine, n2-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl-, monohydrochloride, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-aminohexanoic acid hydrochloride, fmoc-l-lysine hcl, fmoc-lys-oh. hcl
PubChem CID 11858928
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre;hydrochlorid
SMIL Cl.NCCCC[C@H](NC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Fmoc-L-lysine hydrochloride
Mængde 5 g
Beilstein 8663370
Opløselighedsinformation Opløselig i dimethylformamid (0,3 g i 2 ml).
Formel vægt 404.89
Procent renhed 98%