Få mere at vide
NAlpha-Cbz-L-tryptofan, TRC
Artikelnummer. 30353882
Skift visning
Mængde:
25 g
Artikelnummer. Mængde
30353882 25 g
1 options
Artikelnummer. 30353882 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCC22779525G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Cbz-L-tryptophan
CAS 7432-21-5
Molekylær formel C19H18N2O4
Mængde 25 g
Synonym N-[(Phenylmethoxy)carbonyl]-L-tryptophan, N-Carboxy-L-tryptophan N-Benzyl Ester, (S)-2-(((Benzyloxy)carbonyl)amino)-3-(1H-indol-3-yl)propanoic Acid, Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, Carbobenzoxy-L-tryptophan, L-(Carbobenzyloxy)tryptophan, N-(Benzyloxycarbonyl)tryptophan, N-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan, N-Carbobenzoxy-L-tryptophan, N-Carbobenzyloxy-L-tryptophan, N-Cbz-L-Tryptophan, NSC 521831, Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-tryptophan
InChI formel InChI=1S/C19H18N2O4/c22-18(23)17(10-14-11-20-16-9-5-4-8-15(14)16)21-19(24)25-12-13-6-2-1-3-7-13/h1-9,11,17,20H,10,12H2,(H,21,24)(H,22,23)/t17-/m0/s1
SMIL OC(=O)[C@H](Cc1c[nH]c2ccccc12)NC(=O)OCc3ccccc3
IUPAC navn (2S)-3-(1H-indol-3-yl)-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
Molekylvægt (g/mol) 338.36
Formel vægt 338.1267