Få mere at vide
Nalfa-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15447516
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15447516 5 g 5g
15437516 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15447516 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62515.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 14-12-2026
CAS: 102185-38-6 | Molekylær formel: C21H34N4O7S | Molekylvægt: 486,584 g/mol
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 102185-38-6
Molekylær formel C21H34N4O7S
Molekylvægt (g/mol) 486.584
MDL nummer MFCD00043097
InChI nøgle CXZHJRGYWGPJSD-HNNXBMFYSA-N
Synonym boc-arg mtr-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl sulfonyl guanidino pentanoic acid, boc-l-arg mtr-oh, ambotzbaa1391, n-boc-n\\'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl-l-arginine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-4-methoxy-2,3,6-trimethylbenzenesulfonyl carbamimidamido pentanoic acid
PubChem CID 10951013
IUPAC navn (2S)-5-[[amino-[(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenyl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC1=CC(=C(C(=C1S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)C)OC
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nomega-(4-methoxy-2,3,6-trimethylphenylsulfonyl)-L-arginine
Farve Hvid
Mængde 5 g
Formel vægt 486.53
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver