Få mere at vide
Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagin, 98%
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine |
| Smeltepunkt | 202 °C til 205 °C |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 4339761 |
| Formel vægt | 474.55 |
| Procent renhed | 98% |