Få mere at vide
Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagin, 98%
Artikelnummer. 15428958
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15428958 1 g 1g
15438958 5 g 5g
15448958 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15428958 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62446.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 132388-68-2 | C28H30N2O5 | 474,557 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 132388-68-2
Molekylær formel C28H30N2O5
Molekylvægt (g/mol) 474.557
MDL nummer MFCD00153299
InChI nøgle PYGOCFDOBSXROC-QHCPKHFHSA-N
Synonym boc-asn trt-oh, nalpha-boc-ngamma-trityl-l-asparagine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-ngamma-trityl-l-asparagine, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-4-oxo-4-tritylamino butanoic acid, boc-n-beta-trityl-l-asparagine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-triphenylmethylcarbamoyl propanoic acid, boc-ngamma-trityl-d-asparagine, boc-asn-trt-oh, pubchem18974, n, a-boc-n, a-trityl-l-asparagine
PubChem CID 11385960
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxo-4-(tritylamino)butansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)NC(C1=CC=CC=C1)(C2=CC=CC=C2)C3=CC=CC=C3)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Ngamma-trityl-L-asparagine
Smeltepunkt 202°C to 205°C
Mængde 1 g
Beilstein 4339761
Formel vægt 474.55
Procent renhed 98%