Få mere at vide
Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine, 95%, Thermo Scientific™
Artikelnummer. 15499668
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Artikelnummer. 15499668
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63143.14
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
Denne Thermo Scientific mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific .
Applications
N alpha-Boc-N epsilon-trifluoroacetyl-L-lysine, is used as a fine chemical intermediate.
Solubility
Soluble in DMSO.
Notes
Heat sensitive. Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place. Stable under recommended storage conditions. Keep away from strong oxidizing agents.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 16965-06-3
Molekylær formel C13H21F3N2O5
Molekylvægt (g/mol) 342.32
MDL nummer MFCD00037104
InChI nøgle DEIYNDIFGSDDCY-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys tfa-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, boc-l-lys tfa-oh, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-2,2,2-trifluoroacetamido hexanoic acid, ambotzbaa5790, n-a-boc-n-epsilon-trifluoroacetyl-l-lysine, n-a-boc-n-e-trifluoroacetyl-l-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-trifluoracetyl-l-lysine, n∼2∼-tert-butoxycarbonyl-n∼6∼-trifluoroacetyl-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-trifluoroacetamido hexanoic acid
PubChem CID 7009540
IUPAC navn (2S)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-6-[(2,2,2-trifluoroacetyl)amino]hexanoic acid
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)C(F)(F)F)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nepsilon-trifluoroacetyl-L-lysine
Farve White
Opløselighedsinformation Soluble in DMSO.
Mængde 25 g
Formel vægt 342.31
Procent renhed 95%
Fysisk form Powder