Få mere at vide
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15467628
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15467628 5 g 5g
15477628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15467628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61126.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 84624-27-1 | C26H32N2O6 | 468.55 g/mol
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysin anvendes som et farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i dimethylformamid. Uopløseligt i vand.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares på køl. Inkompatibel med oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 84624-27-1
Molekylær formel C26H32N2O6
Molekylvægt (g/mol) 468.55
MDL nummer MFCD00062032
InChI nøgle JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Synonym boc-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-l-lysine, n2-boc-n6-fmoc-l-lysine, n-boc-n-fmoc-l-lysine, boclys fmoc, n-epsilon-fmoc-alpha-t-boc-l-lysine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, pubchem14939, n, a-boc-n, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 10983524
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Smeltepunkt 93°C to 98°C
Farve Hvid
Beilstein 3576584
Opløselighedsinformation Soluble in dimethylformamide. Insoluble in water.
IUPAC navn (2S)-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
Mængde 5 g
Lugt Odorless
Formel vægt 468.55
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof