Få mere at vide
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin, 95%
Beskrivelse
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin er almindeligt anvendt i syntesen af aza-aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin er almindeligt anvendt i syntesen af aza-aminosyrer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine |
| Smeltepunkt | 117 °C til 123 °C |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Let opløselig i vand. |
| Formel vægt | 468.55 |
| Procent renhed | 95% |