Få mere at vide
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin, 95%
Artikelnummer. 15488688
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15488688 1 g 1g
15408698 250 mg 250mg
15498688 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15488688 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62116.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 115186-31-7 | C26H32N2O6 | 468,55 g/mol
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin er almindeligt anvendt i syntesen af aza-aminosyrer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysin er almindeligt anvendt i syntesen af aza-aminosyrer.
Opløselighed Lidt opløseligt i vand
.
Bemærkninger
Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 115186-31-7
Molekylær formel C26H32N2O6
Molekylvægt (g/mol) 468.55
MDL nummer MFCD00076966
InChI nøgle JYEVQYFWINBXJU-ANBDAQEENA-N
Synonym boc-d-lys fmoc-oh, n-boc-n'-fmoc-d-lysine, boc-l-lys fmoc-oh, boc-n-epsilon-fmoc-d-lysine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-n-epsilon-9-fluorenylmethyloxycarbonyl-d-lysine, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzbaa1040, n-boc-n-fmoc-d-lysine, pubchem12013, n2-boc-n6-fmoc-d-lysine
PubChem CID 14019424
IUPAC navn (2R)-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nepsilon-Fmoc-D-lysine
Smeltepunkt 117°C to 123°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
Formel vægt 468.55
Procent renhed 95%