Få mere at vide
Nalpha-Boc-N^w-nitro-L-arginine, 98%
Artikelnummer. 15448868
Skift visning
Mængde:
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15448868 25 g 25g
15458868 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15448868 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62339.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2188-18-3 | C11H21N5O6 | 319.318 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2188-18-3
Molekylær formel C11H21N5O6
Molekylvægt (g/mol) 319.318
MDL nummer MFCD00065556
InChI nøgle OZSSOVRIEPAIMP-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-arg no2-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-nitroguanidino pentanoic acid, n2-tert-butoxycarbonyl-n5-n-nitrocarbamimidoyl-l-ornithine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-nitrocarbamimidamido pentanoic acid, boc arg no2 oh, boc-arg no-oh, pubchem12925, boc-l-arginine nitro, boc-l-arg no2 oh, boc-arg no2
PubChem CID 75141
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN=C(N)N[N+](=O)[O-])C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nomega-nitro-L-arginine
Beilstein 2015163
Mængde 25 g
Formel vægt 319.31
Procent renhed 98%
Fysisk form Fast stof