Få mere at vide
Nalfa-Boc-N^w-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin, 96%
Beskrivelse
Nalpha-Boc-Nμ -(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin anvendes som et triflateringsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin anvendes som et triflateringsreagens.
Opløselighed Opløseligt
i vand eller 1% eddikesyre
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine |
| Mængde | 5 g |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand eller 1% eddikesyre |
| Formel vægt | 526.65 |
| Procent renhed | 96% |