Få mere at vide
Nalfa-Boc-N^w-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin, 96%
Artikelnummer. 15435545
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15435545 1 g 1g
15445545 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15435545 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62148.03
 Begrænset vare
På lager
CAS: 200124-22-7 | C24H38N4O7S | 526,649 g/mol
Nalpha-Boc-Nμ -(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin anvendes som et triflateringsreagens.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha-Boc-Nμ-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginin anvendes som et triflateringsreagens.
Opløselighed Opløseligt
i vand eller 1% eddikesyre
Bemærkninger
Opbevares væk fra stærke oxidationsmidler. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares køligt, tørt i godt lukkede beholdere.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 200124-22-7
Molekylær formel C24H38N4O7S
Molekylvægt (g/mol) 526.649
MDL nummer MFCD00236821
InChI nøgle CVFXPOKENLGCID-KRWDZBQOSA-N
Synonym boc-arg pbf-oh, s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-3-2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzofuran-5-yl sulfonyl guanidino pentanoic acid, n-boc-n'-2,2,4,6,7-pentamethyldihydrobenzofuran-5-sufonyl-l-arginine, ambotzbaa1067, boc-arg pbf-0h, n,a-boc-n, o-pbf-l-arginine, boc-arg pbf-oh tlc, o-2,2,4,6,7-pentamethyl-dihydrobenzofuran-5-sulfonyl-l-arginine, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-n'-2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-ylsulfonyl carbamimidamido pentanoic acid, 2s-5-e-amino 2,2,4,6,7-pentamethyl-3h-1-benzofuran-5-sulfonamido methylidene amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid
PubChem CID 11341472
IUPAC navn (2S)-5-[[amino-[(2,2,4,6,7-pentamethyl-3H-1-benzofuran-5-yl)sulfonylamino]methyliden]amino]-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC1=C2C(=C(C(=C1C)S(=O)(=O)NC(=NCCCC(C(=O)O)NC(=O)OC(C)(C)C)N)C)CC(O2)(C)C
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-Nomega-(2,2,4,6,7-pentamethyl-2,3-dihydrobenzo[b]furan-5-sulfonyl)-L-arginine
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Soluble in water or 1% acetic acid
Formel vægt 526.65
Procent renhed 96%