Få mere at vide
NAlpha-Boc-L-Ornithine Tert-butyl Ester Hydrochloride, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-L-Ornithine Tert-butyl Ester Hydrochloride |
| CAS | 214629-97-7 |
| Molekylær formel | C14H28N2O4.ClH |
| Mængde | 50 mg |
| Synonym | N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-Ornithine 1,1-Dimethylethyl Ester Hydrochloride, N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-Ornithine 1,1-Dimethylethyl Ester Monohydrochloride |
| InChI formel | InChI=1S/C14H28N2O4.ClH/c1-13(2,3)19-11(17)10(8-7-9-15)16-12(18)20-14(4,5)6;/h10H,7-9,15H2,1-6H3,(H,16,18);1H/t10-;/m0./s1 |
| SMIL | Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCN)C(=O)OC(C)(C)C |
| IUPAC navn | tert-butyl (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentanoate;hydrochloride |
| Molekylvægt (g/mol) | 324.84 |
| Formel vægt | 324.1816 |