Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-ornithine, 95%
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
Beskrivelse
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-L-ornithine |
| Smeltepunkt | 207°C to 208°C |
| Farve | White |
| Beilstein | 4313353 |
| Mængde | 1 g |
| Formel vægt | 232.28 |
| Procent renhed | 95% |
| Fysisk form | Powder |