Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-ornithine, 95%
Artikelnummer. 15418618
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
1g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15418618 25 g 25g
15498608 1 g 1g
15408618 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15418618 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62014.14
Request Bulk or Custom Format
CAS: 21887-64-9 | C10H20N2O4 | 232.28 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 21887-64-9
Molekylær formel C10H20N2O4
Molekylvægt (g/mol) 232.28
MDL nummer MFCD00076970
InChI nøgle AMPVNPYPOOQUJF-ZETCQYMHSA-N
Synonym boc-orn-oh, boc-l-ornithine, n, a-boc-l-ornithine, l-ornithine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino pentanoic acid, n2-boc-l-ornithine, nalpha-boc-l-ornithine, pubchem18983, nalpha-boc-l-ornithine;
PubChem CID 7018784
IUPAC navn (2S)-5-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-ornithine
Smeltepunkt 207°C to 208°C
Farve Hvid
Beilstein 4313353
Mængde 25 g
Formel vægt 232.28
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver