Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-lysine, 97%
Artikelnummer. p-7055314
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15480789
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63859.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246.31 g/mol
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-28-6
Molekylær formel C11H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00038203
InChI nøgle DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-lysine
Smeltepunkt ∼205°C (decomposition)
Farve Hvid
Beilstein 4252546
Opløselighedsinformation Soluble in water. Slightly soluble in methanol.
Mængde 5 g
Formel vægt 246.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver