Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-lysin, 97%
Artikelnummer. 15490789
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490789 25 g 25g
15480789 5 g 5g
15400799 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490789 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63859.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 13734-28-6 | C11H22N2O4 | 246,31 g/mol
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 13734-28-6
Molekylær formel C11H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00038203
InChI nøgle DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-lys-oh, boc-lysine, n-boc-l-lysine, boc-l-lysine, s-6-amino-2-tert-butoxycarbonyl amino hexanoic acid, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, n-alpha-tert-butoxycarbonyl-l-lysine, nalpha-boc-l-lysine, boc-lys, n alpha-boc-l-lysine
PubChem CID 2733284
IUPAC navn (2S)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-lysine
Smeltepunkt ∼205 °C (dekomponering)
Farve Hvid
Beilstein 4252546
Opløselighedsinformation Opløseligt i vand. Let opløselig i methanol.
Mængde 25 g
Formel vægt 246.3
Procent renhed 97%
Fysisk form Pulver