Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-lysine, 97%
Beskrivelse
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
N-Boc-L-lysin er en beskyttet analog af en større aminosyre, der deltager i bindingen af AcH til proteiner. N-Boc-L-lysin såvel som andre t-butoxycarbonyl (Boc) aminosyrer kan omdannes til deres respektive aminosyrer via spaltning af urethanbindingen.
Opløselighed
Opløseligt i vand. Lidt opløseligt i methanol.
Bemærkninger Opbevares
i køleskab. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Boc-L-lysine |
| Smeltepunkt | ∼205°C (decomposition) |
| Farve | Hvid |
| Beilstein | 4252546 |
| Opløselighedsinformation | Soluble in water. Slightly soluble in methanol. |
| Mængde | 5 g |
| Formel vægt | 246.3 |
| Procent renhed | 97% |
| Fysisk form | Pulver |