Få mere at vide
NAlpha-Boc-L-arginin Hydrochlorid, TRC
Artikelnummer. 30343604
Skift visning
Mængde:
5 g
Artikelnummer. Mængde
30343604 5 g
1 options
Artikelnummer. 30343604 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCB6213255G
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 26-11-2026
Højrenheds organiske molekyler og analytiske standarder, strategisk leveret verden over for at muliggøre innovation og kommerciel succes.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-arginine Hydrochloride
CAS 35897-34-8
Molekylær formel C11H22N4O4 . HCl
Mængde 5 g
Synonym N2-[(1,1-Dimethylethoxy)carbonyl]-L-arginine Hydrochloride, N2-Carboxy-L-arginine N2-tert-Butyl Ester Hydrochloride, (S)-2-[(tert-Butoxycarbonyl)amino]-5-guanidinopentanoic Acid Hydrochloride, N-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N-alpha-Butyloxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, N2-tert-Butoxycarbonyl-L-arginine Hydrochloride, NSC 334363
InChI formel InChI=1S/C11H22N4O4.ClH/c1-11(2,3)19-10(18)15-7(8(16)17)5-4-6-14-9(12)13;/h7H,4-6H2,1-3H3,(H,15,18)(H,16,17)(H4,12,13,14);1H/t7-;/m0./s1
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(=N)N)C(=O)O
IUPAC navn (2S)-5-carbamimidamido-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre; hydrochlorid
Molekylvægt (g/mol) 274.32
Formel vægt 310.1408