Få mere at vide
Nalpha-Boc-L-argininhydrochlorid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. p-7055112
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
Artikelnummer. 15480389
Brand: Thermo Scientific Alfa Aesar H63611.06
Request Bulk or Custom Format
Venligst for at købe denne vare. Brug for en webkonto? Register dig hos os i dag!
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310.78 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35897-34-8
Molekylær formel C11H23ClN4O4
Molekylvægt (g/mol) 310.78
MDL nummer MFCD00065552
InChI nøgle HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Synonym boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
PubChem CID 2729004
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Farve Hvid
Beilstein 3658939
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water.
IUPAC navn (2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre;hydrat;hydrochlorid
Mængde 5 g
Formel vægt 310.78
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver