Få mere at vide
Nalfa-Boc-L-arginin hydrochlorid, 98%
Artikelnummer. 15490389
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15490389 25 g 25g
15480389 5 g 5g
15400399 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15490389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63611.14
 Begrænset vare
På lager
CAS: 35897-34-8 | C11H23ClN4O4 | 310,78 g/mol
Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der bruges i organisk syntese, lægemidler, agrokemikalier og farvestoffer.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Det er et vigtigt råmateriale og mellemprodukt, der
anvendes i organisk syntese, farmaceutiske produkter, agrokemikalier og farvestoffer.
Opløselighed Lidt opløseligt i
vand.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35897-34-8
Molekylær formel C11H23ClN4O4
Molekylvægt (g/mol) 310.78
MDL nummer MFCD00065552
InChI nøgle HDELGKMVZYHPPB-RZUXQYDTNA-N
Synonym boc-l-arg-oh.hcl.h2o, n-boc-l-arginine hydrochloride monohydrate, boc-arg-oh.hcl.h2o, boc-d-arg-oh hcl h2o, boc-arg-oh hcl h2o, nalpha-tert-butoxycarbonyl-l-arginine hydrochloride monohydrate, 2s-2-tert-butoxycarbonyl amino-5-carbamimidamidopentanoic acid hydrate hydrochloride, n-, a-boc-d-arginine hydrochloride monohydrate, pubchem14932, boc-l-arg-ohhclh2o
PubChem CID 2729004
SMIL Cl.CC(C)(C)OC(=O)N[C@@H](CCCNC(N)=N)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-L-arginine hydrochloride
Farve Hvid
Beilstein 3658939
Opløselighedsinformation Let opløselig i vand.
IUPAC navn (2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]pentansyre;hydrat;hydrochlorid
Mængde 25 g
Formel vægt 310.78
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver