Få mere at vide
Nalpha-Boc-D-lysin, 98%
Artikelnummer. 15449408
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15449408 5 g 5g
15459408 250 mg 250mg
15439408 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15449408 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62966.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 07-12-2026
CAS: 106719-44-2 | C11H22N2O4 | 246,31 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 106719-44-2
Molekylær formel C11H22N2O4
Molekylvægt (g/mol) 246.31
MDL nummer MFCD00076956
InChI nøgle DQUHYEDEGRNAFO-SVGMAFHSNA-N
Synonym boc-d-lys-oh, boc-l-lys-oh, n2-boc-d-lysine, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, nalpha-boc-d-lysine, n-, a-boc-d-lysine, boc-d-lysine, d-lysine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, n-tert-butoxycarbonyl-d-lysine, n-alpha-t-butoxycarbonyl-d-lysine
PubChem CID 7018770
IUPAC navn (2R)-6-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]hexansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)N[C@H](CCCCN)C(O)=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-D-lysine
Smeltepunkt 196 °C til 200 °C
Mængde 5 g
Optisk rotation −22° (c=2 i methanol)
Formel vægt 246.3
Procent renhed 98%