Få mere at vide
Nalpha-Boc-D-asparagin, 95%
Artikelnummer. 15407628
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
Pakningsstørrelse:
25g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
15407628 5 g 5g
15417628 25 g 25g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15407628 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H61121.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 30-11-2026
CAS: 75647-01-7 | C9H16N2O5 | 232,236 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 75647-01-7
Molekylær formel C9H16N2O5
Molekylvægt (g/mol) 232.236
MDL nummer MFCD00065558
InChI nøgle FYYSQDHBALBGHX-RXMQYKEDSA-N
Synonym boc-d-asparagine, boc-d-asn-oh, n-alpha-boc-d-asparagine, boc-l-asn-oh, nalpha-tert-butoxycarbonyl-d-asparagine, nalpha-boc-d-asparagine, n-boc-d-asparagine, n-alpha-t-butyloxycarbonyl-d-asparagine, d-asparagine, n2-1,1-dimethylethoxy carbonyl, 2r-2-tert-butoxycarbonyl amino-3-carbamoylpropanoic acid
PubChem CID 1623168
IUPAC navn (2R)-4-amino-2-[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-4-oxobutansyre
SMIL CC(C)(C)OC(=O)NC(CC(=O)N)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Boc-D-asparagine
Farve Hvid
Beilstein 4843040
Mængde 5 g
Formel vægt 232.23
Procent renhed 95%
Fysisk form Pulver