Få mere at vide
Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 95%
Artikelnummer. 15460389
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15460389 5 g 5g
15470389 250 mg 250mg
15450389 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15460389 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63609.06
Request Bulk or Custom Format
CAS: 146987-10-2 | C31H38N4O6S | 594.73 g/mol
Nα -Fmoc-Nε -biotinyl-L-lysin er nyttig i syntesen af stedspecifikke biotinylerede prober.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
N-αFmoc-Nε-biotinyl-L-lysin er nyttig i syntesen af stedspecifikke biotinylerede prober.
Opløselighed
Lidt opløseligt i vand og dimethylsulfoxid.
Noter
Opbevares køligt. Opbevar beholderen tæt lukket på et tørt og godt ventileret sted. Opbevares væk fra oxidationsmiddel.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 146987-10-2
Molekylær formel C31H38N4O6S
Molekylvægt (g/mol) 594.73
MDL nummer MFCD00270741
InChI nøgle OFIBQNGDYNGUEZ-CVKYCUBCNA-N
Synonym fmoc-lys biotin-oh, fmoc-lys biotinyl-oh, fmoc-n-epsilon-biotinyl-l-lysine, nalpha-fmoc-nepsilon-biotinyl-l-lysine, s-2-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-6-5-3as,4s,6ar-2-oxohexahydro-1h-thieno 3,4-d imidazol-4-yl pentanamido hexanoic acid, fmoc biocytin, fmoc-biocytin, fmoc-lys biotin, n, a-fmoc-biocytin, fmoc-l-lys biotinyl-oh
PubChem CID 11039242
SMIL [H][C@]12CS[C@@H](CCCCC(=O)NCCCC[C@H](NC(=O)OCC3C4=CC=CC=C4C4=CC=CC=C34)C(O)=O)[C@@]1([H])NC(=O)N2
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Biotinyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Opløselighedsinformation Slightly soluble in water and dimethyl sulfoxide.
IUPAC navn 2-({[(9H-fluoren-9-yl)methoxy]carbonyl}amino)-6-(5-{2-oxo-hexahydro-1H-thieno[3,4-d]imidazol-4-yl}pentanamido)hexansyre
Mængde 5 g
Formel vægt 594.72
Procent renhed 95%
Fysisk form Fast stof