Få mere at vide
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithin, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15429518
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15429518 1 g 1g
15439518 5 g 5g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15429518 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H63052.03
Request Bulk or Custom Format
CAS: 2640-58-6 | C13H18N2O4 | 266.297 g/mol
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithin anvendes i vid udstrækning som farmaceutisk mellemprodukt.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithin er meget udbredt som farmaceutisk mellemprodukt.
Opløselighed
Opløselig i 0,1N NaOG (1 mg/ml-klar, farveløs opløsning). Lidt opløseligt i vand.
Bemærkninger
Opbevares på et køligt, tørt sted i en godt lukket beholder. Opbevares væk fra oxidationsmidler.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 2640-58-6
Molekylær formel C13H18N2O4
Molekylvægt (g/mol) 266.297
MDL nummer MFCD00038200
InChI nøgle ZYGRWJVRLNJIMR-NSHDSACASA-N
Synonym z-orn-oh, cbz-l-ornithine, cbz-orn-oh, l-ornithine, n2-phenylmethoxy carbonyl, 2s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxycarbonylamino pentanoic acid, s-5-amino-2-benzyloxy carbonyl amino pentanoic acid, pubchem18987, carbobenzyloxy-l-ornithine, na-carbobenzoxy-l-ornithine
PubChem CID 7010490
IUPAC navn (2S)-5-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)pentansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CCCN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-ornithine
Farve Hvid
Opløselighedsinformation Soluble in 0.1N NaOG (1mg/ml-clear,colorless solution). Slightly soluble in water.
Mængde 1 g
Formel vægt 266.29
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver