Få mere at vide
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15466936
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15466936 5 g 5g
15456936 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15466936 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H62025.06
Request Bulk or Custom Format
Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionsyre er en vigtig byggesten til syntesen af peptider, der indeholder DAP-rester, f.eks. bleomyciner, edeiner, tuberactinomyciner.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Anvendelser Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionsyre er en
vigtig byggesten til syntesen af peptider, der indeholder DAP-rester, f.eks. bleomyciner, edeiner, tuberactinomyciner.
Opløselighed Opløselig i
fortyndet syre.
Bemærkninger
Hygroskopisk. Opbevares på køligt, godt ventileret område. Hold beholderen tæt lukket. Opbevares væk fra vand/fugt.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 35761-26-3
Molekylær formel C11H14N2O4
Molekylvægt (g/mol) 238.243
MDL nummer MFCD00237345
InChI nøgle FOXRXVSTFGNURG-VIFPVBQESA-N
Synonym z-dap-oh, cbz-beta-amino-l-alanine, 3-amino-2-n-cbz-l-alanine, s-3-amino-2-benzyloxy carbonyl amino propanoic acid, cbz-l-dap-oh, s-3-amino-2-benzyloxycarbonylamino propanoic acid, cbz-dap-oh, h-dap z-oh, n-alpha-cbz-l-2,3-diaminopropionic acid, z-dpr-oh
PubChem CID 2756313
IUPAC navn (2S)-3-amino-2-(phenylmethoxycarbonylamino)propansyre
SMIL C1=CC=C(C=C1)COC(=O)NC(CN)C(=O)O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Benzyloxycarbonyl-L-2,3-diaminopropionic acid
Smeltepunkt ∼240°C (decomposition)
Beilstein 4486950
Opløselighedsinformation Soluble in dilute acid.
Mængde 5 g
Formel vægt 238.24
Optisk rotation −39° (c-1 in 1M HCl)
Følsomhed Hygroscopic
Procent renhed 98%