Få mere at vide
Nalpha-Acetyl-L-ornithine, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-Acetyl-L-ornithine |
| InChI formel | InChI=1S/C7H14N2O3/c1-5(10)9-6(7(11)12)3-2-4-8/h6H,2-4,8H2,1H3,(H,9,10)(H,11,12)/t6-/m0/s1 |
| Mængde | 500 mg |
| Formel vægt | 174.1004 |
| Forsendelsestilstand | Room Temperature |