Få mere at vide
Nalfa-Acetyl-D-arginin dihydrat, 98%
Artikelnummer. 11345209
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
Pakningsstørrelse:
1g
5g
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Pakningsstørrelse
11345209 5 g 5g
11335209 1 g 1g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 11345209 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. A18563.06
 Begrænset vare
Forventet forsendelse: 18-11-2026
CAS: 210545-23-6 | C8H16N4O3 | 216,24 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 210545-23-6
Molekylær formel C8H16N4O3
Molekylvægt (g/mol) 216.24
MDL nummer MFCD00209627
InChI nøgle SNEIUMQYRCDYCH-ZCFIWIBFSA-N
Synonym ac-d-arg-oh, nalpha-acetyl-d-arginine dihydrate, n-alpha-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-carbamimidamido-2-acetamidopentanoic acid dihydrate, n-?-acetyl-d-arginine dihydrate, n-, a-acetyl-d-arginine dihydrate, 2r-5-diaminomethylidene amino-2-acetamidopentanoic acid dihydrate
PubChem CID 72698573
IUPAC navn (2R)-5-{[amino(iminiumyl)methyl]amino}-2-acetamidopentanoat
SMIL CC(=O)N[C@H](CCCNC(N)=[NH2+])C([O-])=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-Acetyl-D-arginine dihydrate
Smeltepunkt ∼270 °C
Mængde 5 g
Formel vægt 252,29 (216,25 Vandfri)
Procent renhed 99%