Få mere at vide
Thermo Scientific Chemicals Nalpha-4-Tosyl-L-arginin methylester hydrochlorid, 98+%
Artikelnummer. 10628454 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
5 g
10 g
50 g
Emballage:
Glasflaske
Pakningsstørrelse:
10g
50g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde Emballage unitSize
10628454 5 g Glasflaske 5g
10755981 10 g Glasflaske 10g
10500234 50 g Glasflaske 50g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 10628454 Leverandør Thermo Scientific Chemicals Leverandørnr. 139200050
Request Bulk or Custom Format
CAS: 1784-03-8 | C14H22N4O4S·HCl | 378.88 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 1784-03-8
Molekylær formel C14H22N4O4S·HCl
Molekylvægt (g/mol) 378.88
MDL nummer MFCD00012578
InChI nøgle JIQFFACVQXXHMY-YDALLXLXSA-N
Synonym tos-arg-ome.hcl, tame hydrochloride, tos-arg-ome hcl, nalpha-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, nalpha-p-toluenesulfonyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, tos-arg-omehcl, s-methyl 5-guanidino-2-4-methylphenylsulfonamido pentanoate hydrochloride, tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride, n-4-tosyl-l-arginine methyl ester hydrochloride
PubChem CID 2723792
IUPAC navn methyl (2S)-5-(diaminomethylidenamino)-2-[(4-methylphenyl)sulfonylamino]pentanoat;hydrochlorid
SMIL CC1=CC=C(C=C1)S(=O)(=O)NC(CCCN=C(N)N)C(=O)OC.Cl
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nα-4-Tosyl-L-arginine methyl ester hydrochloride
CAS min % 98.5
CAS Max % 100.0
Smeltepunkt 146°C to 149°C
Farve Hvid
Infrarødt spektrum Authentic
Analyseprocentområde 98+%
Emballage Glasflaske
Lineær formel H2NC(=NH)NH(CH2)3CH(NHSO2C6H4CH3)CO2CH3
Mængde 5 g
Specifik rotation -14
Formel vægt 378.88
Procent renhed 98+%
Fysisk form Fint krystallinsk pulver