Få mere at vide
NAlpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-alaninamide, TRC
Specifications
Specifications
| Kemisk navn eller materiale | Nalpha-(2,4-Dinitro-5-fluorophenyl)-D-alaninamide |
| Mængde | 500 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C9H9FN4O5/c1-4(9(11)15)12-6-2-5(10)7(13(16)17)3-8(6)14(18)19/h2-4,12H,1H3,(H2,11,15)/t4-/m1/s1 |
| Formel vægt | 272.0557 |