Få mere at vide
Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
Artikelnummer. 15400107
Skift visning
Mængde:
250 mg
1 g
Pakningsstørrelse:
1g
250mg
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15400107 1 g 1g
15415785 250 mg 250mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Artikelnummer. 15400107 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. H66446.03
Request Bulk or Custom Format
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 156648-40-7
Molekylær formel C31H36N2O6
Molekylvægt (g/mol) 532.64
MDL nummer MFCD00467662
InChI nøgle CNDRLQTWKWIHEP-KSYWNVGFNA-N
Synonym dde-lys fmoc-oh, dde-l-lys fmoc-oh, dde-lysine fmoc-oh, s-6-9h-fluoren-9-yl methoxy carbonyl amino-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino hexanoic acid, n-a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-e-fmoc-l-lysine, n-alpha-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-epsilon-fmoc-l-lysine, 2s-2-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexylidene ethyl amino-6-9h-fluoren-9-ylmethoxy carbonyl amino hexanoic acid, ambotzdaa1015, n-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n'-fmoc-l-lysine, n-, a-1-4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene ethyl-n-, a-fmoc-l-lysine
PubChem CID 51340473
IUPAC navn (2S)-2-[1-(4,4-dimethyl-2,6-dioxocyclohexyliden)ethylamino]-6-(9H-fluoren-9-ylmethoxycarbonylamino)hexansyre
SMIL CC(N[C@@H](CCCCNC(=O)OCC1C2=CC=CC=C2C2=CC=CC=C12)C(O)=O)=C1C(=O)CC(C)(C)CC1=O
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalpha-1-(4,4-Dimethyl-2,6-dioxocyclohex-1-ylidene)ethyl-Nepsilon-Fmoc-L-lysine
Farve Hvid
Mængde 1 g
Formel vægt 532.64
Procent renhed 98%
Fysisk form Pulver