Få mere at vide
Naloxone, TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naloxone |
| Renhedsgrad noter | HPLC |
| Mængde | 1 mg |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1 |
| Formel vægt | 327.1471 |
| Procent renhed | >95% |