missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide

Naloxone Hydrochloride, TRC

Artikelnummer. 17911865
Skift visning
Klik for at se tilgængelige muligheder
Mængde:
100 mg
250 mg
5 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
17911865 5 g
17912095 100 mg
17971445 250 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy
Artikelnummer. 17911865 Leverandør Toronto Research Chemicals Leverandørnr. TRCN2850005G

Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!

Denne vare kan ikke returneres. Se returpolicy

High-purity organic molecules and analytical standards, strategically delivered worldwide to empower innovation and commercial success.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Kemiske identifikatorer

CAS 357-08-4
Molekylær formel C19 H21 N O4 . Cl H
Molekylvægt (g/mol) 363.84
Synonym Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl)-, hydrochloride (1:1), (5α)-, Morphinan-6-one, 17-allyl-4,5α-epoxy-3,14-dihydroxy-, hydrochloride (8CI), Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, (5α)- (9CI), Normorphinone, N-allyl-7,8-dihydro-14-hydroxy-, hydrochloride (7CI), (-)-N-Allyl-14-hydroxynordihydromorphinone hydrochloride, (-)-Naloxone hydrochloride, EN 1530, EN 15304, N-Allyldihydro-14-hydroxynormorphinone hydrochloride, NIH 7890, Nalone, Nalonee, Naloxone hydrochloride, Narcan, Narcanti, l-Naloxone hydrochloride
IUPAC navn (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one;hydrochloride
SMIL Cl.Oc1ccc2C[C@H]3N(CC=C)CC[C@@]45[C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35O

Tekniske data

Kemisk navn eller materiale Naloxone Hydrochloride
Renhedsgrad noter HPLC
Mængde 5 g
InChI formel InChI=1S/C19H21NO4.ClH/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2;1H/t14-,17+,18+,19-;/m1./s1
Formel vægt 363.1237
Procent renhed >95%
Produkttitel
Vælg et problem

Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.