Få mere at vide
Naloxon Hydrochloriddihydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som anhydr fri base), LoGiCal
Artikelnummer. 30458567
Skift visning
Mængde:
1 ml
Artikelnummer. Mængde
30458567 1 ml
1 options
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
Artikelnummer. 30458567 Leverandør LoGiCal Leverandørnr. LGCAMP0272.0001
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Se alternative produkter
Regulatorisk: Dette produkt falder ind under Lov om kemiske stoffer og produkter - lovbekendtgørelse nr. 1755 af 22. december 2006. Hvis det er relevant, skal kunden fremskaffe en licens før levering.
LoGiCal leverer certificerede referencematerialer, du kan stole på som rene, native løsninger og stabile isotopmærkede løsninger, med præcis dokumentation og ekspertstøtte. Fra retsmedicinske til kliniske laboratorier – vælg LoGiCal for selvtillid, overholdelse og analytisk ekspertise.
Naloxon Hydrochloriddihydrat 1,0 mg/ml i Methanol (som vandfri base)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Naloxone hydrochloride dihydrate
CAS 51481-60-8
Analyt- eller komponentnavne Naloxone hydrochloride dihydrate
Forsendelsestilstand Ispose (-20 °C)
Molekylær formel C19 H21 N O4 . Cl H . 2 H2 O
Certificeringer/compliance ISO 17034
Synonym Naloxone Hydrochloride Dihydrate, Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propenyl)-, hydrochloride, dihydrate, (5 alpha)-
InChI formel InChI=1 S/C19H21NO4.ClH0.2H2O/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11;;;/h2-4,14,17,21,23 H,1,5-10H2;1 H;2*1H2/t14-,17+,18+,19-;;;/m1.../s1
SMIL O.O.Cl.Oc1ccc2C[C@H]3 N(CC=C)CC[C@@]45 [C@@H](Oc1c24)C(=O)CC[C@@]35 O
IUPAC navn (4 R,4 AS,7 aR,12 bS)-4 A,9-dihydroxy-3-prop-2-enyl-2,4,5,6,7 A,13-hexahydro-1 H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7-one; dihydrat; hydrochlorid
Opløsningsmiddel eller Matrix Metanol
Industry Type Retsmedicin
Molekylvægt (g/mol) 399.87
Mængde 1 ml
Formel vægt 399,1449 g/mol