Få mere at vide
Naloxonhydrochlorid, 98%
Beskrivelse
En specifik opiatantagonist. Blokerer sigma-agonisters virkning på opioidsteder.
Dette Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af produktporteføljen Alfa Aesar . Nogle dokumentations- og mærkningsoplysninger kan henvise til det gamle brand. Den oprindelige Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af brandovergangen til Thermo Scientific Chemicals.
Generel beskrivelse
- Naloxonhydrochlorid, hydrochloridsaltet i anti-opioidet naloxon
Anvendelse
- Naloxon er en hurtigvirkende invers agonist af mu-opioidreceptoren, som kan bruges til konkurrencehæmmende binding af opioidforbindelser
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naloxone hydrochloride |
| Smeltepunkt | 200 °C til 205 °C |
| Farve | Hvid |
| Mængde | 500 mg |
| Merck Index | 14,6362 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig i vand (73 mg/ml), ethanol (3,3 mg/ml), methanol (50 mg/ml) og dimethylsulfoxid (73 mg/ml). Uopløseligt i ether |
| Formel vægt | 363.84 |
| Procent renhed | 98% |
| Fysisk form | Krystallinsk pulver |