Få mere at vide
R&D Systems™ Naloxone hydrochloride
Beskrivelse
Opioid antagonist.
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naloxone hydrochloride |
| CAS | 357-08-4 |
| Mængde | 100 mg |
| Produktlinje | Tocris |
| Molekylær formel | C19H22ClNO4 |
| Formel vægt | 363.84 |
| Renhed | >99% |
| Molekylvægt (g/mol) | 363.838 |