missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Få mere at vide
Få mere at vide
Naloxone-d5 (100 ug/mL in Methanol), TRC
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Naloxone-D5 |
| CAS | 1261079-38-2 |
| Opløsningsmiddel eller Matrix | Methanol |
| Molekylær formel | C19 D5 H16 N O4 |
| Mængde | 1 x 1 mL |
| Synonym | Morphinan-6-one, 4,5-epoxy-3,14-dihydroxy-17-(2-propen-1-yl-1,1,2,3,3-d5)-, (5α)-, (4R,4aS,7aR,12bS)-3-(Allyl-d5)-4a,9-dihydroxy-2,3,4,4a,5,6-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinolin-7(7aH)-one, Naloxone-D5, Naloxone-D5 (allyl-D5), Naloxone-d5 |
| InChI formel | InChI=1S/C19H21NO4/c1-2-8-20-9-7-18-15-11-3-4-12(21)16(15)24-17(18)13(22)5-6-19(18,23)14(20)10-11/h2-4,14,17,21,23H,1,5-10H2/t14-,17+,18+,19-/m1/s1/i1D2,2D,8D2 |
| SMIL | [2H]C(=C([2H])C([2H])([2H])N1CC[C@]23[C@H]4Oc5c(O)ccc(C[C@@H]1[C@]2(O)CCC4=O)c35)[2H] |
| IUPAC navn | (4R,4aS,7aR,12bS)-4a,9-dihydroxy-3-(1,1,2,3,3-pentadeuterioprop-2-enyl)-2,4,5,6,7a,13-hexahydro-1H-4,12-methanobenzofuro[3,2-e]isoquinoline-7-one |
| Molekylvægt (g/mol) | 332.405 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?