Få mere at vide
Nalidixsyre natriumsalt
Artikelnummer. 15455749
Skift visning
Mængde:
5 g
25 g
100 g
Pakningsstørrelse:
100g
25g
5g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde unitSize
15455749 25 g 25g
15445749 5 g 5g
15465749 100 g 100g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 15455749 Leverandør Thermo Scientific Alfa Aesar Leverandørnr. J63550.14
 Begrænset vare
På lager
Nalixidsyre, CAS # 389-08-2, er et kinolon-antibiotikum, der hæmmer celledeling. | CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254,22 g/mol
Nalidixinsyrenatriumsalt er et antibakterielt middel, som hæmmer bakteriel DNA-polymerase& aviær myeloblastomvirus revers transkriptase. Forbindelsen hæmmer nukleinsyre- og proteinsyntese i Saccharomyces cerevisiae.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Nalidixinsyre er et monocarboxylsyre- og quinolinantibiotikum
• Nalixidinsyre er en DNA-syntesehæmmer, der virker ved at forhindre DNA-gyraseaktivitet
Anvendelse
•Nalidixinsyre er mest effektiv mod gram-negative bakterier, herunder Enterobacter-arter og andre almindelige resistente arter
• Det er velegnet i laboratorieapplikationer til forskning i mekanismerne for gyraseaktivitet og metaboliske veje relateret til DNA-syntese
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-8-3374
Molekylær formel C12H11N2NaO3
Molekylvægt (g/mol) 254.22
MDL nummer MFCD00064376
InChI nøgle ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
Synonym nalidixic acid sodium salt, baktogram, nalidixic acid sodium, sodium nalidixate, chemiurin, dixilina, nalidixate sodium anhydrous, nalidixate sodium, nalidixate sodium anhydrous usan, 1-ethyl-1,4-dihydro-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridine-3-carboxylic acid sodium salt
PubChem CID 3864541
IUPAC navn natrium;1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,8-naphthyridin-3-carboxylat
SMIL CCN1C=C(C(=O)C2=C1N=C(C=C2)C)C(=O)[O-].[Na+]
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid sodium salt
Smeltepunkt >280°C
Farve Hvid til gul
Mængde 25 g
Beilstein 3580062
Opløselighedsinformation Soluble at 50mg/ml in water
Formel vægt 254.22
Fysisk form Pulver