Få mere at vide
Nalidixsyre natriumsalt
Beskrivelse
Nalidixinsyrenatriumsalt er et antibakterielt middel, som hæmmer bakteriel DNA-polymerase& aviær myeloblastomvirus revers transkriptase. Forbindelsen hæmmer nukleinsyre- og proteinsyntese i Saccharomyces cerevisiae.
Denne Thermo Scientific Chemicals mærkevare var oprindeligt en del af Alfa Aesar produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Originalen Alfa Aesar produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
Generel beskrivelse
•Nalidixinsyre er et monocarboxylsyre- og quinolinantibiotikum
• Nalixidinsyre er en DNA-syntesehæmmer, der virker ved at forhindre DNA-gyraseaktivitet
Anvendelse
•Nalidixinsyre er mest effektiv mod gram-negative bakterier, herunder Enterobacter-arter og andre almindelige resistente arter
• Det er velegnet i laboratorieapplikationer til forskning i mekanismerne for gyraseaktivitet og metaboliske veje relateret til DNA-syntese
Tekniske data
Tekniske data
| Kemisk navn eller materiale | Nalidixic acid sodium salt |
| Smeltepunkt | >280 °C |
| Farve | Hvid til gul |
| Mængde | 5 g |
| Beilstein | 3580062 |
| Opløselighedsinformation | Opløselig ved 50 mg/ml i vand |
| Formel vægt | 254.22 |
| Fysisk form | Pulver |
Sikkerhed og håndtering
- Nalidixic acid sodium salt
- Fare
- Akut toksicitet Kategori 4
- Respiratorisk sensibiliserende stof Kategori 1
- Hudsensibilisering Kategori 1
- H302-Farlig ved indtagelse.
- H317-Kan forårsage allergisk hudreaktion.
- H334-Kan forårsage allergi- eller astmasymptomer eller åndedrætsbesvær ved indånding.
- P280-Bær beskyttelseshandsker/beskyttelsestøj/øjenbeskyttelse/ ansigtsbeskyttelse.
- P284-[I tilfælde af utilstrækkelig ventilation], anvend åndedrætsværn.
- P301+P330+P331-I TILFÆLDE AF INDTAGELSE: Skyl munden. Fremkald IKKE opkastning.
- P302+P352-VED KONTAKT MED HUDEN: Vask med rigeligt vand/.
- P304+P340-VED INDÅNDING: Flyt personen til et sted med frisk luft og sørg for, at vejrtrækningen lettes.
- P312-I tilfælde af ubehag, ring til en GIFTINFORMATION/læge/ .
- P333+P313-Ved hudirritation eller udslet: Søg lægehjælp.
- P362+P364-Alt tilsmudset tøj tages af og vaskes inden genanvendelse.
- MIXTURE LIST-Contain: Nalidixic acid sodium salt