Få mere at vide
Nalidixsyre natriumsalt
Artikelnummer. 16514394 Shop alle Thermo Scientific Chemicals produkter
Skift visning
Mængde:
1 g
5 g
25 g
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. Mængde
16514394 1 g
16524394 5 g
16534394 25 g
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Artikelnummer. 16514394 Leverandør Thermo Scientific Acros Leverandørnr. 463550010
 Begrænset vare
På lager
CAS: 3374-05-8 | C12H11N2NaO3 | 254,22 g/mol
Denne Thermo Scientific Chemicals brandprodukt var oprindeligt en del af Acros Organics produktportefølje. Noget dokumentation og etiketoplysninger kan referere til det gamle mærke. Den originale Acros Organics-produkt-/varekode eller SKU-reference er ikke ændret som en del af mærkeovergangen til Thermo Scientific Chemicals .
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Kemiske identifikatorer
CAS 5-8-3374
Molekylær formel C12H11N2NaO3
Molekylvægt (g/mol) 254.22
InChI nøgle ROKRAUFZFDQWLE-UHFFFAOYSA-M
IUPAC navn natrium-1-ethyl-7-methyl-4-oxo-1,4-dihydro-1,8-naphthyridin-3-carboxylat
SMIL [Na+].CCN1C=C(C([O-])=O)C(=O)C2=CC=C(C)N=C12
Tekniske data
Kemisk navn eller materiale Nalidixic acid sodium salt
Smeltepunkt >280.0°C
Mængde 1 g
Opløselighedsinformation Solubility aq. soln.: 50 g/L (20°C).
Formel vægt 254.22